Drukuj
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-853
Dostawca: Ansell
93-853/6.5-7 93-853/9.5-10 93-853/7.5-8 93-853/5.5-6 93-853/8.5-9 93-853/10.5-11 93-853/11.5-12
112-4276EA 120 PLN
112-4276 112-4279 112-4277 112-4275 112-4278 112-5159 112-5160
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-853
Rękawice
Te jednorazowe rękawice są wyposażone w zaawansowany, opatentowany preparat nitrylowy, który zapewnia zwiększoną wrażliwość dotykową, niezawodną trwałość i do 3 razy większą odporność na przebicie niż rękawice jednorazowe z lateksu lub winylu.
  • Przedłużony mankiet zapewnia dodatkową ochronę nadgarstka i ramienia
  • Nieprzywierające właściwości są wbudowane w formułę rękawicy, aby stworzyć odporność na taśmę lub kleje, a także pomóc pracownikom w poprawie wydajności i prędkości
  • Nie zawierają lateksu z naturalnej gumy ani pudru, aby chronić użytkowników przed alergiami skórnymi, podrażnieniem skóry i wysuszeniem
  • Teksturowane palce zapewniają mocny, skuteczny chwyt i doskonałą ochronę pracownika
  • Zatwierdzone do użytku z lekami do chemioterapii
Idealne do użytku w testach analitycznych, biotechnologii, zastosowaniach laboratoryjnych i produkcji farmaceutycznej.
Certyfikaty: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65.