Drukuj
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-833
Dostawca: Ansell
93-833/8.5-9 93-833/6.5-7 93-833/7.5-8 93-833/5.5-6 93-833/9.5-10
112-4273EA 184 PLN
112-4273 112-4271 112-4272 112-4270 112-4274
Rękawice nitrylowe, Microflex® 93-833
Rękawice
Te cienkie jednorazowe rękawice są nawet o 60% mocniejsze niż wiodące marki nitrylu i nawet o 90% mocniejsze niż wiodące marki lateksowe. Są wyposażone w zaawansowany, opatentowany preparat nitrylowy, który zapewnia zwiększoną wrażliwość dotykową i niezawodną trwałość.
  • Zaprojektowane, aby zmniejszyć zmęczenie rąk i pomóc pracownikom być bardziej produktywnymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysiłku mięśni
  • Pomagają chronić pracowników przed zespołem cieśni nadgarstka i minimalizują czynniki ryzyka związane z opracowaniem ergonomicznych obrażeń w miejscu pracy
  • Nie zawierają lateksu ani pudru z naturalnej gumy, aby chronić użytkowników przed alergiami skórnymi, podrażnieniem skóry i wysuszeniem
  • Teksturowane palce zapewniają mocny, skuteczny chwyt i doskonałą ochronę pracownika
  • Chlorowane dla łatwiejszego zakładania
Idealne do użytku w testach analitycznych, przetwórstwie żywności, biotechnologii, zastosowaniach laboratoryjnych, badaniach pacjentów, lekkich pracach montażowych i produkcji farmaceutycznej.
Certyfikaty: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością