Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
1.37060.1000 1.37060.9950
1.37060.1000EA 0 PLN
1.37060.1000 1.37060.9950
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,