Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/L roztwór wodny, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Filtered through a 0.2 µm filter.
1.37058.9950 1.37058.9025 1.37058.0001
1.37058.9950EA 0 PLN
1.37058.9950 1.37058.9025 1.37058.0001
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/L roztwór wodny, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej
Wodorotlenek sodu
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) ace. USP which conforms with highly purified water (hpw) ace. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elementallmpurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formuła: NaOH
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric,NaOH) 0.05- 0.15 mol/l
Carbonate (as Na2CO3) ≤ 0.2%
Chloride (Cl) ≤ 5%
Sulfate (SO.) ≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Endotoxins ≤ 2.0 I.U./ml