Drukuj
Wiele przejściówek, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
MA2/2 MA2/3
201-3000EA 336 PLN
201-3000 201-3001
Wiele przejściówek, Quickfit®
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two necks. One vertical and one angled at 45°.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable