Drukuj
Butle carboy z kołnierzem sanitarnym, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 4230 PLN
216-1756 216-1757 216-0304
Butle carboy z kołnierzem sanitarnym, Nalgene®
Butelki i butle Butle typu carboy
PP, mlecznoprzeźroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +135 °C, autoklawowalne
  • Czyszczenie jest szybkie i łatwe, ponieważ nie ma gwintu
Z przymocowanym kołnierzem Tri-Clover do aseptycznego transferu płynów i/lub zbierania próbek.
Informacje do zamówienia: klamry (734-2466) i uszczelki (734-2469), które są niezbędne, muszą być zamawiane oddzielnie.