Drukuj
Ostrza do przecinaków, snap-off
Dostawca: Martor
233-2244EA 65.2 PLN
233-2244
Ostrza do przecinaków, snap-off
Żyletki
Snap-off blades for use with safety cutters.
  • Two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
Mountable in:
ARGENTAX JUMBO
ARGENTAX CUTTEX 18 MM
ARGENTAX TAP-O-MATIC