Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, Cutstar
Dostawca: Marigold (Ansell)
2FD0EP4000 2FD0EP2000
MARG2FD0EP4000EA 0 PLN
MARG2FD0EP4000 MARG2FD0EP2000
Rękawice antyprzecięciowe, Cutstar
Rękawice
Rękawice te są wykonane z wysokowydajnych włókien syntetycznych z wykorzystaniem Techcor® Knitting Technology, która zapewnia delikatne i dokładne dzianie. Rękawice z nakropieniem PVC na dłoni i palcach dla zwiększenia chwytności dłoni.
  • Doskonała ochrona przed przecięciem
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie
  • Rękawiczki dzianinowe z płynnym, nieprzerwanym procesem
  • Doskonała zręczność dzięki drobnym drutom
  • Elastyczny dzianinowy nadgarstek zapewniający idealne dopasowanie
Idealne do wszelkiego rodzaju prac montażowych wymagających zręczności, precyzji i ochrony przed ostrymi przedmiotami.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X42B); kat. II