Drukuj
Elektroda pH do ekstraktów spożywczych
Dostawca: Cole-Parmer
99960-43 10090-80
JENW99960-43EA 1310 PLN
JENW99960-43 JENW10090-80
Elektroda pH do ekstraktów spożywczych
Elektrody Elektrody pH
These electrodes with epoxy body are ideal for the measurement of food extracts.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable