Drukuj
Rękawice przemysłowe, RewoMech® 640
Dostawca: KCL by Honeywell
640.10 640.11 640.12 640.7 640.8 640.9
KCHL640.10EA 180 PLN
KCHL640.10 KCHL640.11 KCHL640.12 KCHL640.7 KCHL640.8 KCHL640.9
Rękawice przemysłowe, RewoMech® 640
Rękawice
Te niezwykle wytrzymałe rękawice ze sztucznej skóry zapewniają dobrą ochronę mechaniczną. Grzbiet rękawicy wykonany jest z lekkiego elastycznego materiału tekstylnego, co zapewnia idealne dopasowanie.
  • Dobra zręczność
  • Bez utwardzania materiału
  • Chłonny profil powierzchni zapewnia dobry chwyt
  • Tył kciuka jest wyposażony w tkaninę TerryCotton dla pochłaniania potu
  • Mankiet z zapięciem Velcro® dla idealnego dopasowania
  • Zmywalne
Idealne do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, inżynierii mechanicznej, czyszczenia i konserwacji w przemyśle samochodowym i zaopatrzeniowym, logistyce oraz podczas pracy z częściami tłustymi i mokrymi.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X); kat. II.