Drukuj
Zlewki miarowe z uchwytem
Dostawca: BURKLE
7210-3000 7204-2000 7204-1000 7210-0500 7210-2000 7210-5000 7204-5000 7204-0500 7204-3000
BURK7210-3000EA 68.5 PLN
BURK7210-3000 BURK7204-2000 BURK7204-1000 BURK7210-0500 BURK7210-2000 BURK7210-5000 BURK7204-5000 BURK7204-0500 BURK7204-3000
Zlewki miarowe z uchwytem
Zlewki
PP, wysoce przeźroczyste.
  • Z wytłoczoną podziałką wydrukowaną na niebiesko
  • Ergonomiczny uchwyt otwarty lub zamknięty zapewniający pewny chwyt
  • Funkcjonalny wylew, aby zminimalizować wycieki
Idealny do zastosowań przemysłowych.