Drukuj
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 93-250
Dostawca: Ansell
93-250/8.5-9 93-250/9.5-10 93-250/5.5-6 93-250/6.5-7 93-250/7.5-8
112-4232EA 330 PLN
112-4232 112-4233 112-4776 112-4230 112-4231
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 93-250
Rękawice
Te nitrylowe rękawice są odporne na wiele przemysłowych chemikaliów przez dłuższy czas niż inne nitrylowe rękawiczki jednorazowe. Oferują również wysoką wytrzymałość na rozciąganie i trzykrotną odporność na przebicie rękawic lateksowych lub PCV.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, teksturowane koniuszki palców
  • Ansell Grip Technology ™ minimalizuje siłę potrzebną do chwytania suchych, mokrych lub tłustych przedmiotów, zmniejszając zmęczenie dłoni i ramion
  • Zastrzeżona formuła nitrylu zapewnia komfort podczas długich okresów noszenia
  • Nie zawiera naturalnych białek kauczukowych, dlatego chroni przed alergiami typu I
  • Brak przenoszenia zanieczyszczeń silikonowych na powierzchnię kontaktu
Idealny do stosowania w przetwórstwie żywności, aplikacjach laboratoryjnych, służbach porządkowych, produkcji metali oraz w motoryzacji i transporcie.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością