Drukuj
Kolby azotowe, okrągłodenne z kranem NS
Dostawca: QVF LABORTECHNIK
GSG01024H07 GSG01024H08 GSG01020H02 GSG01020H03 GSG01020H06 GSG01020H07
QVFLGSG01024H07EA 0 PLN
QVFLGSG01024H07 QVFLGSG01024H08 QVFLGSG01020H02 QVFLGSG01020H03 QVFLGSG01020H06 QVFLGSG01020H07
Kolby azotowe, okrągłodenne z kranem NS
Kolby Kolby Schlenka
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze stożkowym szlifowanym szlifem, kranem NS i tabliczką z napisem.