Drukuj
Regały lodówki do probówek wrówkowych
Dostawca: Bel-Art
SCIENCEWARE®
BELAF189050050EA 886 PLN
BELAF189050050
Regały lodówki do probówek wrówkowych
Statywy do probówek Statywy chłodzące
PP
  • Temperature stabilised bench top storage
  • Flat perimeter rim provides space for labeling tape
Racks provides efficient cooling of centrifuge tubes in a cooling bath. The deep tray holds 2 liters of water and ice allows the tubes to rest on the bottom for maximum stability and exposure to the bath.