Drukuj
Pojemniki szerokie, proste, z zakrętką
Dostawca: EP SCIENTIFIC
311-1000 311-0500
216-0376EA 775 PLN
216-0376 216-0392
Pojemniki szerokie, proste, z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
These straight sided wide-mouth HDPE jar allows for easy filling and sample retreival. Recommended for collecting soil, sediment and sludge samples to be analyzed for inorganic trace analytes.
  • With white LDPE-lined PP cap
  • Caps assembled onto containers
  • Individually barcoded with lot number and unique container number
Certyfikaty: Certified to meet or exceed EPA perfomance-based standards for metals, cyanide and fluoride.
Dodatkowe informacje: Supplied with Certificate of Analysis (CofA) in the case and barcoded with lot number for traceability.
Sposób pakowania: Carton sealed with security tape providing tamper evidence.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904