Drukuj
Butelki z zakraplaczem
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F116600000 F116610000 F116620000
BELAF116600000EA 306 PLN
BELAF116600000 BELAF116610000 BELAF116620000
Butelki z zakraplaczem
Butelki i butle Kroplomierze
LDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność na temperaturę do +80 ° C
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Bardzo elastyczny dla łatwej obsługi
Idealny do barwienia szkiełek, roztworów wskaźnikowych lub barwników. Może być stosowany jako butelki tryskawki z dołączoną rurką i jako butelki z zakraplaczem po zdjęciu probówki.