Drukuj
VWR®, Cyfrowy zegar, cztery kanały, z białą tablicą.
Dostawca: VWR
VWR®
609-0208EA 340 PLN
609-0208
VWR®, Cyfrowy zegar, cztery kanały, z białą tablicą.
Minutniki Minutniki cyfrowe
Ten zegar posiada białą tablice z markerem oraz gumką. Do zapisywania czasów oraz innych ważnych informacji. Zapewnia różne opcje montażu: Płasko na stanowisku, widok pionowy oraz zawiera metalowe mocowanie.
  • Przełączany zliczanie w górę i w dół w miarę upływu czasu po odliczaniu
  • Przełączalna pojemność 23 godziny, 59 minut do 59 minut, 59 sekund
  • Alarm dźwiękowy dla każdego kanału
  • Pamięć ostatniego ustawienia czasu
  • Potwierdzenie dźwiękowe dla klawisza wprowadzania danych
Certyfikaty: Indywidualnie testowane i sprawdzane za pomocą NIST w akredytowanym laboratorium A2LA (certyfikacja # 2448.01), zapewniające zgodność z ISO 17025: 2005. Zgodny z RoHS
Dodatkowe informacje: Zawiera baterie oraz certyfikat kalibracji. Zawiera dwie baterie AAA.