Drukuj
Butelka do próbek wody, PP, szeroka szyja
Dostawca: EP SCIENTIFIC
411-0125 411G10R27
EPSC411-0125EA 2650 PLN
EPSC411-0125 EPSC411G10R27
Butelka do próbek wody, PP, szeroka szyja
Butelki i butle Butelki do próbek wody
PP, sterylne, z szczelnym zamknięciem z PP.
  • Szeroka szyja ułatwiająca aseptyczne napełnianie
  • Szczelne i odporne na złamania
  • Każdy kontener jest indywidualnie opatrzony numerem serii i niepowtarzalnym numerem pojemnika
  • Każde zamknięcie jest indywidualnie zamykane za pomocą folii termokurczliwej uwidaczniającej się
Są one zalecane do pobierania próbek wody do analiz mikrobiologicznych.
Dodatkowe informacje: Dostarczony z certyfikatem analizy (CofA) w przypadku i kod kreskowy z numerem partii w celu zapewnienia identyfikowalności.
Sposób pakowania: Karton zapieczętowany taśmą zabezpieczającą zapewniającą dowód naruszenia. Opakowanie z przegródką z płyty wiórowej do amortyzacji i zapobiegania pękaniu; opakowanie wymagane do wysyłki.