Drukuj
NMR probówki, 5 mm, jednokrotnego użytku, KIMBLE®
Dostawca: DWK Life Sciences
SP897193-0000 SP897193-0008 SP897193-7100 SP897193-8100
SCERSP897193-0000EA 2250 PLN
SCERSP897193-0000 SCERSP897193-0008 SCERSP897193-7100 SCERSP897193-8100
NMR probówki, 5 mm, jednokrotnego użytku, KIMBLE®
Probówki Probówki do NMR
Borosilicate glass.
External diameter: 5 mm
Wall thickness: 0,381 mm
Dodatkowe informacje: Including PE cap which are not attached.