Drukuj
Wodorotlenek sodu 10%, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.00232.9025 1.00232.9950
1.00232.9025EA 0 PLN
1.00232.9025 1.00232.9950
Wodorotlenek sodu 10%, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II