Drukuj
Ko?ńcówki z flitrem, peqGOLD SafeGuard™
Dostawca: VWR Peqlab
732-2964EA 530 PLN
732-2964 732-2963 732-2962 732-2961 732-2967 732-2966 732-2970 732-2965 732-2968 732-2969
Ko?ńcówki z flitrem, peqGOLD SafeGuard™
Końcówki do pipet
Końcówki z flitrem SafeGuard ™ wykorzystują technologię mikroporów, która aktywnie zapobiega dostaniu się i zanieczyszczeniu pipety aerozolami. Sam filtr jest wytwarzany z PE, który ma niezwykle hydrofobowe właściwości i dlatego nie wymaga dodatkowych środków chemicznych stosowanych w niektórych końcówkach filtrów, które niosą ze sobą ryzyko zanieczyszczenia próbki. Ponadto materiały mikroporowe pozwalają na pełne odzyskanie próbki w przypadku nadmiernego pipetowania.
  • Certyfikowany bez RNaz, DNaz, ludzkiego DNA, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Filtr niezawodnie zapobiega wymianie aerozoli między pipetą a końcówką pipety
  • Hydrofobowy i chemicznie obojętny filtr pozostaje przepuszczalny dla powietrza nawet w przypadku „nadmiernego pipetowania”
  • Skład materiału filtracyjnego pozwala na całkowity odzysk materiału próbki
  • Końcówki są dostarczane uszczelnione i sterylizowane przez napromieniowanie γ; Końcówki można również autoklawować po zerwaniu plomby
  • Mocne mocowanie, ale łatwe usuwanie na najszerszym zakresie pipet
Końcówki są zalecane do stosowania we wszystkich typach zastosowań biologii molekularnej, które korzystają z dodatkowego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem aerozolem i pipetą. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach do oczyszczania DNA i RNA, PCR i RT-PCR, zastosowaniach diagnostycznych i substancjach niebezpiecznych, w tym promieniowania.
Uwaga: * Nie nadaje się do użycia z pipetami Eppendorf 2,5 μl; wszystkie inne końcówki pasują uniwersalnie