Drukuj
Nasadka płuczki gazowej
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05530301 05530300
LENZ05530301EA 283 PLN
LENZ05530301 LENZ05530300
Nasadka płuczki gazowej
Nakrętki Nakrętki
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes