Drukuj
Butelki, wąska szyjka, z korkami standardowymi ze szlifem
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41283036 41281012 41281006 41281018 41281024 41281030 41281036 41283006 41283012 41283018 41283024 41283030
215-1270EA 146 PLN
215-1270 HECH41281012 HECH41281006 HECH41281018 HECH41281024 HECH41281030 HECH41281036 HECH41283006 HECH41283012 HECH41283018 HECH41283024 HECH41283030
Butelki, wąska szyjka, z korkami standardowymi ze szlifem
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, bezbarwne lub oranżowe, ze standardowym szlifem i korkiem szklanym.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań które nie są powiązane z wysokim obciążeniem cieplnym.
  • Stabilne i wytrzymałe
Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
Certyfikaty: DIN 12036, ISO 4796