Kwas siarkowy(VI) ≥93%, NORMATOM®, Ultrapure do analizy sladowej metali
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
85028.270EA
4980
PLN
85028.270
85028.290
85028.230
Kwas siarkowy(VI) ≥93%, NORMATOM®, Ultrapure do analizy sladowej metali
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay w/w | 93-98% |
Ag (Silver) | 50 ppt |
Al (Aluminium) | 50 ppt |
As (Arsenic) | 500 ppt |
Ba (Baryum) | 10 ppt |
Be (Beryllium) | 10 ppt |
Bi (Bismuth) | 10 ppt |
Ca (Calcium) | 50 ppt |
Cd (Cadmium) | 10 ppt |
Ce (Cerium) | 10 ppt |
Co (Cobalt) | 10 ppt |
Cr (Chromium) | 10 ppt |
Cs (Cesium) | 10 ppt |
Cu (Copper) | 10 ppt |
Dy (Dysprosium) | 10 ppt |
Er (Erbium) | 10 ppt |
Eu (Europium) | 10 ppt |
Fe (Iron) | 50 ppt |
Ga (Gallium) | 10 ppt |
Gd (Gadolinium) | 10 ppt |
Ge (Germanium) | 100 ppt |
Hf (Hafnium) | 10 ppt |
Hg (Mercury) | 100 ppt |
Ho (Holmium) | 10 ppt |
In (Indium) | 10 ppt |
K (Potassium) | 50 ppt |
La (Lanthanum) | 10 ppt |
Li (Lithium) | 10 ppt |
Lu (Lutetium) | 10 ppt |
Mg (Magnesium) | 50 ppt |
Mn (Manganese) | 10 ppt |
Mo (Molybdenum) | 10 ppt |
Na (Sodium) | 50 ppt |
Nb (Niobium) | 10 ppt |
Nd (Neodymium) | 10 ppt |
Ni (Nickel) | 50 ppt |
Pb (Lead) | 10 ppt |
Pd (Palladium) | Information only |
Pr (Praseodymium) | 10 ppt |
Pt (Platinum) | Information only |
Rb (Rubidium) | 10 ppt |
Rh (Rhodium) | 50 ppt |
Sb (Antimony) | 50 ppt |
Sc (Scandium) | 10 ppt |
Se (Selenium) | 500 ppt |
Sm (Samarium) | 10 ppt |
Sn (Tin) | 50 ppt |
Sr (Strontium) | 10 ppt |
Ta (Tantalum) | Information only |
Tb (Terbium) | 10 ppt |
Te (Tellurium) | 50 ppt |
Th (Thorium) | 10 ppt |
Ti (Titanum) | 50 ppt |
Tl (Thallium) | 10 ppt |
Tm (Thulium) | 10 ppt |
U (Uranium) | 10 ppt |
V (Vanadium) | 10 ppt |
W (Tungsten) | 10 ppt |
Y (Yttrium) | 10 ppt |
Yb (Ytterbium) | 10 ppt |
Zn (Zinc) | 50 ppt |
Zr (Zirconium) | 10 ppt |