Drukuj
Termometr precyzyjny
Dostawca: Amarell
M235000-FL/VC M235000-FL M235002-FL M235004-GA
AMARM235000-FL/VCEA 1630 PLN
AMARM235000-FL/VC AMARM235000-FL AMARM235002-FL AMARM235004-GA
Termometr precyzyjny
Termometry Analogue Thermometers
Dokładny rtęć termometr odpowiedni do kalibracji.
  • Skala wewnętrzna, szkło mleczne
  • Wykończenie Richter z guzikiem
  • Postać bezbarwnej kapilary
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
Certyfikaty: Zgodne z DIN 12785.
Informacje do zamówienia: Available with or without verification certificate.
Sposób pakowania: Packed in a transparent square plastic case.