Drukuj
Pojemniki na próbki z nakrętką
Dostawca: DELTALAB
409802 409852
216-4045EA 1900 PLN
216-4045 DELT409852
Pojemniki na próbki z nakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904