Metanol z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under nitrogen.
84870.290EA
589
PLN
84870.290
84870.320
Metanol z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Metanol z 0,1% (v/v) Kwas trifluoroctowy
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Jednostka:
1230 ADR: 3 (6.1),II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |