Woda z 0,1% (v/v) Kwas octowy iodowaty, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
Packaged under nitrogen.
84873.290EA
439
PLN
84873.290
84873.320
Woda z 0,1% (v/v) Kwas octowy iodowaty, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Woda z 0,1% (v/v) Kwas octowy iodowaty
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer WE (dawny EINECS):
0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |