Kwas octowy 99% 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Nitrogen_filled
84874.180EA
213
PLN
84874.180
84874.260
84874.290
Kwas octowy 99% 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Kwas octowy
Formuła:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 17 °C Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 38.5 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 Jednostka: 2789 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8% |
Evaporation residue | Max. 0.0001% |
Water | Max. 0.1% |
Calcium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Magnesium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Sodium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (255 nm) | Min 10% |
Transmittance (260 nm) | Min 50% |
Transmittance (270 nm) | Min 80% |
Transmittance (280 nm) | Min 95% |
Transmittance (300 nm) | Min 99% |
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) | Passes Test |