Drukuj
Trietyloamina 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
Nitrogen_filled
84883.180EA 1356 PLN
84883.180 84883.260
Trietyloamina 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.02 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS (0.1 %) Passes test