Kwas trifluorooctowy 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TFA
Nitrogen_filled
84868.180EA
1734
PLN
84868.180
84868.260
84868.290
Kwas trifluorooctowy 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Kwas trifluoroctowy
Formuła:
C₂HF₃O₂ MW: 114.02 g/mol Temp. Wrzenia: 71.8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1.490 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004169 Numer CAS: 76-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3 Jednostka: 2699 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 13,09754 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) (0.1 %) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) (0.1 %) | Min. 10 % |
Transmittance (220 nm) (0.1 %) | Min. 50 % |
Transmittance (230 nm) (0.1 %) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) (0.1 %) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) (0.1 %) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |