Drukuj
Tace ogólnego użytku
Dostawca: Gilac PROFESSIONNEL
G179321 G179521 G179621 G179721
CORAG179321EA 250 PLN
CORAG179321 CORAG179521 CORAG179621 CORAG179721
Tace ogólnego użytku
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
Trays, made of HDPE, ideal for lifting the dough and used for storage purpose.
  • High quality and durability
  • Good chemical resistance
  • Resist temperature from –40 to +90 °C