Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska szyja, z nakratką, Corning®
Dostawca: Corning
4990P-500 4990P-250 4990P-1L 4990P-100
CORN4990P-500EA 658 PLN
CORN4990P-500 CORN4990P-250 CORN4990P-1L CORN4990P-100
Kolby Erlenmeyera, wąska szyja, z nakratką, Corning®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PMP, przeźroczysty.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Z czytelnymi czerwonymi oznaczeniami.