Drukuj
Dziane rękawiczki, HyFlex® 11-800
Dostawca: Ansell
11-800/7 11-800/8 11-800/9 11-800/10 11-800/6 11-800/11
112-0207EA 361 PLN
112-0207 112-0208 112-0209 112-0205 112-0206 112-4253
Dziane rękawiczki, HyFlex® 11-800
Rękawice
Ta dzianinowa rękawica nylonowa ma piankową powłokę nitrylową na dłoni.
  • Idealna równowaga między komfortem, zręcznością i ochroną
  • Zaawansowana technologia dziania pozwala na większą rozciągliwość i elastyczność w obszarach o dużym obciążeniu, dzięki czemu dłoń działa swobodniej, poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie dłoni
  • Antystatyczna zgodnie z EN 1149
  • Certyfikat Oeko-Tex®
Idealnie nadaje się do precyzyjnego montażu i ogólnego przenoszenia w magazynach.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3131A), EN 1149; Kat. II