Drukuj
VWR® Nitrile Extra Light, Rękawice nitrylowe
Dostawca: VWR Collection
112-4193EA 132 PLN
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Rękawice nitrylowe
Rękawice
Te cienkie, oburęczne rękawiczki nadają się do stosowania w zastosowaniach medycznych, przetwórstwie spożywczym i do ogólnych wymagań laboratoryjnych w obszarach innych niż niebezpieczne.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, teksturowane opuszki palców
  • Bardzo cienkie: Zapewniają doskonałą elastyczność dla dobrego komfortu noszenia
  • Bez ftalanów / zmiękczaczy i alergennych białek lateksowych; szczególnie przyjazny dla skóry dla użytkowników z alergią na lateks
  • Zawinięty mankiet ułatwiający zakładanie
  • Niska grubość i teksturowane opuszki palców dla doskonałej przyczepności
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDD Class I; PPE Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.
Uwaga: * Grubość jest mierzona podwójnie, wartości minimalne