Drukuj
Wytrząsarka orbitalna odporna na działanie CO2
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88881104 88881102
444-0921EA 10131 PLN
444-0921 444-0947
Wytrząsarka orbitalna odporna na działanie CO2
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Ta wytrząsarka orbitalna odporna na działanie CO₂ zapewnia niezawodną pracę ciągłą. Zapewnia utrzymanie żywotności i wzrostu komórek w środowisku roboczym. Wytrząsarkę kompaktową można stosować wewnątrz i na zewnątrz inkubatora CO₂, co zapewnia maksymalną elastyczność zastosowań. Zewnętrzny moduł sterujący jest wyposażony w wyświetlacz LED pokazujący prędkość i czas oraz zawierający kontrolki prędkości obrotowej, czasu, pracy i kontrolkę ostrzegawczą. Zastosowania obejmują: hodowle komórek ssaków, zawiesiny bakteryjne, barwienie i odbarwianie, procedury płukania, hybrydyzację, badania rozpuszczalności, procedury ekstrakcyjne i testy diagnostyczne.
  • Wytrząsarki orbitalne wykorzystują pole magnetyczne, co eliminuje konieczność wymiany pasów
  • Elementy mechaniczne są poddawane specjalnej obróbce do użytku w warunkach do 20% zawartości CO₂ i 95% wilgotności
  • Wygodny zewnętrzny moduł sterujący z wyświetlaczem LED umożliwia łatwą regulację bez otwierania drzwiczek komory
  • Minimalny poziom rozpraszania ciepła nie ma wpływu na warunki panujące w komorze CO₂
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej chroni przed sprzyjającymi korozji warunkami gazowania CO₂
Informacje do zamówienia: Dostarczane z zewnętrznym modułem sterującym, ale bez akcesoriów. Dostępnych jest szereg opcjonalnych akcesoriów do większości zastosowań. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem handlowym firmy Avantor.