Drukuj
Strzykawki insulinowe, U100
Dostawca: CODAN
621640 621912
CODA621640EA 195 PLN
CODA621640 CODA621912
Strzykawki insulinowe, U100
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
These insulin syringes have a Luer slip centric nozzle and an insulin scale.
  • Narrow silicone seal
  • Dual scale for precise reading
  • Plunger stop
  • Ergonomic finger grip design