Drukuj
VWR® pHenomenal® OPOX 11-3, optyczny czujnik rozpuszczonego tlenu IDP
Dostawca: Avantor
VWR® pHenomenal®
664-0182EA 6030 PLN
664-0182
VWR® pHenomenal® OPOX 11-3, optyczny czujnik rozpuszczonego tlenu IDP
Elektrody Sondy tlenu rozpuszczonego
Ten czujnik rozpuszczonego tlenu/temperatury IDP (inteligentna sonda cyfrowa) może być używany z wieloparametrowymi miernikami pHenomenal® MD 8000 H i MD 8000 L.
  • Typ pomiaru tlenu po moderacji: bez chemikaliów, bez elektrolitów
  • Dane kalibracyjne (numer seryjny, status kalibracji) są przechowywane w elektrodzie/sondzie, przesyłane do miernika i wyświetlane
  • Sprawdzona niezawodność i dokładność
  • Prawidłowe wyniki pomiarów dzięki bezpośredniemu przetwarzaniu sygnału w czujniku i cyfrowej transmisji wartości
  • Wszystkie parametry można łatwo zmierzyć za pomocą kabla o długości do 100 metrów
  • To samo uniwersalne złącze dla wszystkich elektrod i sond
Zakres pomiarowy stężenia: 0,00 do 20,00 mg/L
Nasycenie zakresu pomiarowego: 0,0 do 200,0%
Zakres pomiarowy ciśnienia cząstkowego: 0,0 do 400 hPa
Dokładność: ±0,2°C
Elektrody mogą dostarczyć następujące dane, pokazane na ekranie miernika:
- Nazwa modelu
- Numer seryjny
- Stan kalibracji (+++, ++, +, -, pusta)
- Historia kalibracji obejmuje 10 ostatnich kalibracji, w tym użyte bufory i wartości mV.
Dodatkowe informacje: Zawiera optyczny czujnik DO i wyłącznie instrukcję obsługi.