Drukuj
Rękawice cleanroom, polichloropren, sterylne, TouchNTuff® 73-701
Dostawca: Ansell
73-701/6 73-701/6.5 73-701/7 73-701/7.5 73-701/8 73-701/8.5 73-701/9
112-3591EA 4220 PLN
112-3591 112-3592 112-3593 112-3594 112-3595 112-3596 112-3597
Rękawice cleanroom, polichloropren, sterylne, TouchNTuff® 73-701
Rękawice
Ta technicznie zaawansowana rękawica wykonana jest z polichloroprenu. Chociaż zapewnia wygodę i elastyczność rękawic z naturalnej gumy, jego skład neoprenu zapewnia lepszą odporność chemiczną dla optymalnej ochrony produktu i pracownika.
  • Sterylne, bezpudrowe
  • Bez białek lateksowych i przyspieszaczy, minimalizuje alergie zarówno na typ I, jak i na IV związane z kauczukiem naturalnym
  • Teksturowane opuszki palców dla lepszego chwytu
  • Prosty mankiet
Idealny do stosowania w aseptycznym wytwarzaniu leków, biotechnologiach, wytwarzaniu urządzeń medycznych i do postępowania z cytostatykami.
Certyfikaty: EN 455 (Część 1/2), EN ISO 374-1:2016 Typ A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 1,0
Sposób pakowania: Rękawica jest pakowana po jednej parze na worek foliowy, zapieczętowany w kopertę foliową; 10 par na zamkniętej torebce; 5 zamkniętych torebek foliowych w jednej torbie; 4 torby główne na wkładkę; 200 par w kartonie. Wszystkie opakowania są zadrukowane tuszem odpornym na IPA zgodnym z pomieszczeniami czystymi. Torebki foliowe mają łatwe otwarcia. Rękawice są potrójnie pakowane, co zapewnia doskonałą kontrolę zanieczyszczenia.