Drukuj
VWR®, Łyżeczki do próbek
Dostawca: VWR Collection
231-0493EA 296 PLN
231-0493 231-0494
VWR®, Łyżeczki do próbek
Łyżeczki
PS, białe. Te jednorazowe łyżki są produkowane w cleanroom i sterylizowane promieniowaniem gamma. Są idealne do pobierania próbek proszku, granulek i past.
  • Dostępne w dwóch różnych rozmiarach: 2,5 ml (podobne do łyżeczki) i 10 ml (podobne do łyżki stołowej)
  • Produkcja, montaż i pakowanie zgodnie z klasą czystości 7 (10 000)
  • Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi żywności i FDA
  • Indywidualnie zapakowane, sterylizowane promieniowaniem gamma