Drukuj
Stojaki do Revco pionowych zamrażarek z ultra niską temperaturą
Dostawca: Thermo Scientific
398331 398324 398332 398330 398329 398328 398327 398325 398326
HERA398331EA 1240 PLN
HERA398331 HERA398324 HERA398332 HERA398330 HERA398329 HERA398328 HERA398327 HERA398325 HERA398326
Stojaki do Revco pionowych zamrażarek z ultra niską temperaturą
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for Revco™ UxF and HERAfreeze™ HFU T freezers.
Informacje do zamówienia: Warranty varies by country, please contact us for details.
Dodatkowe informacje: Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.