Drukuj
Zestaw do badania zawartości azotu i amoniaku, NI-8
Dostawca: Hach
224100 2428700
HACH224100EA 959 PLN
HACH224100 HACH2428700
Zestaw do badania zawartości azotu i amoniaku, NI-8
Zestawy do testów środowiskowych
Simple, economical, rapid colour disc methods for testing ammonia in freshwater or salt water.
  • Most accurate visual test kit method
  • Simple, low cost colour disc method
  • Quick results with an easy-to-carry test kit