Odczynnik Nesslera
Dostawca: Hach
Synonim:
Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
2119432
2119449
HACH2119432EA
204
PLN
HACH2119432
458-0044
Odczynnik Nesslera
Odczynnik Nesslera
The reagent is used for ammonia nitrogen determination in waste water by the Nessler method
Numer MDL:
MFCD00049656 Numer CAS: 7783-33-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Range | 0.02-2.50 mg/L NH3-N |