Drukuj
Rękawice diagnostyczne, Peha-soft® Vinyl Bezpudrowe
Dostawca: HARTMANN PAUL
9421708 9421718
HART9421708EA 52.4 PLN
HART9421708 HART9421718
Rękawice diagnostyczne, Peha-soft® Vinyl Bezpudrowe
Rękawice
Te wytrzymałe jednorazowe rękawiczki można stosować we wszystkich obszarach, w których personel jest narażony na zanieczyszczenia. Szczególnie odpowiednie dla osób z nadwrażliwością na puder w rękawiczkach lub z alergią na białka lateksowe (alergia typu I) lub przyspieszaczami (alergia typu IV).
  • Niesterylne, bezpudrowe, gładkie wykończenie
  • Bez lateksu
  • Z wewnętrzną wyściółką polimerową dla łatwego zakładania
  • Odporne na rozdarcie i bezpieczne
  • Dobre dopasowanie i doskonała wrażliwość dotykowa
Certyfikaty: EN 455; AQL 1,5