Aminokwas F do szybkiej metody ciekłej krzemionki
Dostawca: Hach
2353011
2651155
HACH2353011EA
219
PLN
HACH2353011
HACH2651155
Aminokwas F do szybkiej metody ciekłej krzemionki
Zestawy do testów środowiskowych
These are used for determination of Ultra Low Range silica by the Heteropoly Blue Rapid Liquid method. Rapid Liquid™ methods offer an economical way to analyse multiple samples and to measure trace concentrations.