Standardy przewodności
Dostawca: Hach
1440042
2307542
210542
2307442
1440049
2971849
1440026
LZW9700.99
LZW9710.99
LZW9720.99
HACH1440042EA
164
PLN
HACH1440042
HACH2307542
HACH210542
HACH2307442
HACH1440049
HACH2971849
HACH1440026
HACHLZW9700.99
HACHLZW9710.99
HACHLZW9720.99
Standardy przewodności
Standardy
Wzorce przewodności
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.