Drukuj
Akcesoria do rejestratorów danych, Dickson®
Dostawca: Dickson
620-1515EA 1010 PLN
620-1515 DICKA025 DICKA015 DICKA026
Akcesoria do rejestratorów danych, Dickson®
Rejestratory danych
DicksonWare™ software (incl. USB or serial cable) is needed for setting up Dickson loggers. They enable viewing and downloading data, and resetting the logger to the factory settings.