Octan amonu ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
84885.180EA
641
PLN
84885.180
84885.260
Octan amonu ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Octan amonu
Formuła:
H₃CCOONH₄ Temp. topnienia: 114 °C Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013066 Numer CAS: 631-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9 Klasyfikacja Merck : 13,00495 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |
Ignition residue | Max. 0.01 % |
Water | Max. 2 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) (0.1 %) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) (0.1 %) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) (0.1%) | Max. 0.2 ppm |
Transmittance (210 nm) (0.1 %) | Min. 10 % |
Transmittance (220 nm) (0.1 %) | Min. 50 % |
Transmittance (230 nm) (0.1 %) | Min. 80 % |
Transmittance (235 nm) (0.1 %) | Min. 95 % |
Transmittance (245 nm) (0.1 %) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |