Drukuj
VWR® Traceable®, Termometry do chłodziarek i zamrażarek
Dostawca: VWR Collection
620-2211EA 1320 PLN
620-2211 620-2212 620-2213 620-2214 620-2215 620-2216 620-2217
VWR® Traceable®, Termometry do chłodziarek i zamrażarek
Termometry Termometry cyfrowe
Termometry są odpowiednie do monitorowania temperatury w chłodziarkach, zamrażarkach, łaźniach wodnych, blokach grzejnych i inkubatorach. Sondy w butelkach są stosowane do monitorowania warunków przechowywania szczepionek lub innych ważnych próbek.
  • Fixed 1 minute logging interval
  • Stores up to 10 unique alarm events
  • Capable of storing over one million observations
  • Raw data on unit cannot be overwritten or modified
  • Status: Słaba bateria, mała pamięć, transfer danych przez USB i aktywny alarm
Sonda w butelce z nietoksycznym glikolem/sonda ze stali nierdzewnej z kablem 3 m.
Certyfikaty: Wzorcowane według norm NIST. Kalibracja zgodna z ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 i 9001. Spełnia aktualne wymagania CDC i oraz dodatkowe zalecenia dotyczące przechowywania i monitorowania szczepionek. Can be used in environments requiring 21 CFR 11 compliance.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z bateriami, uniwersalnym adapterem, statywem, paskami magnetycznymi VELCRO®, uchwytem ściennym, certyfikatem kalibracji Traceable® i bateriami.