Drukuj
Standardowe roztwory azotanów
Dostawca: Hach
2415132 1426010 194749 204649
HACH2415132EA 107 PLN
HACH2415132 705-2010 705-2025 HACH204649
Standardowe roztwory azotanów
Standardy Wzorce do analiz środowiskowych
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.